Learn More
Corning™ Micropipetas de 8 y 12 canales Lambda Plus
GREENER_CHOICE
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca:  Corning™ 4080
528.23 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11333625
  • 574.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
  • Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
  • Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
  • Expulsión de punta ajustable
Información de órdenes
Soporte para accesorios y gradilla disponibles por separado (n.º de cat. 07-201-790 y -789).
Servicio Técnico
3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Del ± 8 al ± 2 %
Autoclavable
8
No estéril
De 1 a 10 μl
3 años
CE
Punta de pipeta universal
Lambda™ Plus
Pipeta
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Micropipetas de 8 y 12 canales Lambda Plus > 1-10 μl; 8; ninguna