Learn More
Corning™ Micropipetas de 8 y 12 canales Lambda Plus
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca: Corning™ 4085
583.47 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Información de órdenes
Soporte para accesorios y gradilla disponibles por separado (n.º de cat. 07-201-790 y -789).
Servicio Técnico
3 años
Especificaciones
± 4 al ± 1,6% | |
Autoclavable | |
12 | |
No estéril | |
De 5 to 50 μl | |
3 años |
CE | |
Punta de pipeta universal | |
Lambda™ Plus | |
Pipeta | |
Sí |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31