Learn More
Corning™ Micropipetas de 8 y 12 canales Lambda Plus
Tienda Corning Productos
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Información de órdenes
Soporte para accesorios y gradilla disponibles por separado (n.º de cat. 07-201-790 y -789).
Garantía
3 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Del ± 3 al ± 1 % |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Punta de pipeta universal |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Lambda™ Plus |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 20 to 200 μl |
| Monitorización de UV | Sí |
| Mostrar más |