Learn More
Corning™ Matraz de cultivo celular de perfil bajo
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Revestimiento de superficie:
Corning Cellbind
Tratado con cultivo de tejidos
Volumen de trabajo (métrico):
30 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Descripción
Frasco Low Profile 100cm2
• Volumen de trabajo entre 20 y 30mL
• Frasco Low Profile 100cm2
• Tratado CellBIND™
• Volumen de trabajo entre 20 y 30mL
• Frasco Low Profile 100cm2
• Tratado CellBIND™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1.01 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Polyethylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una óptima fijación y crecimiento celular |
| Estilo de cuello | Canted |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Corning Cellbind |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |