Learn More
Corning™ 384 Pocillos, con tratamiento para cultivo, Microplaca de bajo volumen
GREENER_CHOICE
Color:Fondo transparente negro; Esterilidad:Estéril; Tapa:Con tapa
Marca:  Corning™ 3542
Código de producto. 10221693
  • 740.42€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Adecuadas para ensayos de luminiscencia y fluorescencia que utilicen lectores de microplacas de detección superior e inferior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
0,03 cm2
Negro, Fondo transparente
384
Estéril
Plano
50/caja
50/caja
Con tapa
16 x 24
Poliestireno
De 0,005 a 0,04 ml
Cultivo celular
Para ensayos homogéneos de fluorescencia de 384 pocillos miniaturizados
10/Paq.