Learn More
Corning™ Accesorio para baño seco digital LSE™, monobloques
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Tamaño del tubo:
0,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1,5 ml
16 mm
2 mL
25 mm
15 ml
50 mL
Description
Las configuraciones de bloque simple y doble se utilizan en los calentadores de baño seco digitales Corning LSE.
Specifications
Specifications
Para utilizar con (equipo) | Termobloque LSE |
Material | Acero inoxidable |
No. of Places | 6 |
Tipo | Accesorio, bloque |
Tamaño del tubo | 25 mm |