Learn More
Corning™ Accesorio para baño seco digital LSE™, monobloques
Tienda Corning Productos
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Tamaño del tubo:
0,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1,5 ml
16 mm
2 mL
25 mm
15 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
Las configuraciones de bloque simple y doble se utilizan en los calentadores de baño seco digitales Corning LSE.
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloque LSE |
| Material | Acero inoxidable |
| No. of Places | 24 |
| Tipo | Bloque |
| Tamaño del tubo | 2 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu