Learn More
Corning™ Matriz de membrana Matrigel™ GFR
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. La matriz de membrana basal GFR Corning™ Matrigel™ proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión génica.
Marca: Corning™ 356231
Alertas:
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Especificaciones
El factor de crecimiento redujo la matriz de membrana basal, sin rojo de fenol y sin LDEV | |
Adecuado para aplicaciones que requieren una preparación muy definida de la membrana basal. | |
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
Sin Rojo de fenol, No LDEV | |
10 mL | |
de -20 °C |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25