Learn More
Corning™ Tubos para microcentrífuga
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Independiente cónico
Estilo de tapón:
Tapón de rosca incluido con junta tórica de silicona
Tapón de rosca, por separado
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Descripción
Los tubos de polipropileno están especialmente diseñados para proteger las muestras y proporcionar una mayor seguridad contra las fugas y la contaminación.Los tubos para microcentrífuga Corning™ soportan fuerzas de hasta 20 000 x g.
- Los tubos de microcentrífuga de polipropileno Corning cuentan con tapones de rosca que proporcionan un sellado seguro y hermético.
- Elección de tapón acoplado con junta tórica de silicona o tapón con borde hermético no acoplado.
- Soporta un máximo de 20 000 RCF.
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca incluido con junta tórica de silicona |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Forma del fondo | Independiente cónico |
| Mostrar más |