Learn More
Corning™ Tubos para microcentrífuga
Código de producto. 10478181 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Independiente cónico
Estilo de tapón:
Tapón de rosca incluido con junta tórica de silicona
Tapón de rosca, por separado
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. 10478181
Marca: Corning™ 430909
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de polipropileno están especialmente diseñados para proteger las muestras y proporcionar una mayor seguridad contra las fugas y la contaminación. Los tubos para microcentrífuga Corning™ soportan fuerzas de hasta 20 000 x g.
Los tubos de polipropileno están especialmente diseñados para proteger las muestras y proporcionar una mayor seguridad contra las fugas y la contaminación.Los tubos para microcentrífuga Corning™ soportan fuerzas de hasta 20 000 x g.
  • Los tubos de microcentrífuga de polipropileno Corning cuentan con tapones de rosca que proporcionan un sellado seguro y hermético.
  • Elección de tapón acoplado con junta tórica de silicona o tapón con borde hermético no acoplado.
  • Soporta un máximo de 20 000 RCF.
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca incluido con junta tórica de silicona
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Natural
Material Polipropileno
N.° por paquete 50/Paq.
Esterilidad Estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG
Tipo de producto Microtubo