Learn More
Corning™ Microespátulas estériles, extremo redondo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10486572 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15,2 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10486572
Marca: Corning™ 3013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las microespátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
  • Las espátulas Corning están diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar muestras sin contaminación.
  • Elimina el reciclaje y la reesterilización necesarios con espátulas reutilizables.
  • Disponible en cinco configuraciones diferentes.
  • Microespátulas disponibles en dos configuraciones.
  • Envasada individualmente.
  • Antiestáticos.
  • Estéril.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos.
Información de órdenes
Los paquetes individuales se han esterilizado mediante radiación
Compliance
  • Certificación de apirógenos
  • Cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), apirógeno, certificado en cuanto a la ausencia de ADNasa y ARNasa
Desechables
Tipo de producto Microespátula
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo libre de contaminación
Longitud (imperial) 5,98 in
Incluye Cuchara con forma de V en un extremo y una hoja plana redonda en el otro extremo
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 15,2 cm