Learn More
Corning™ Sustituto de suero de crecimiento IV de Nu-Serum™
Proporciona una alternativa con bajo contenido de suero al suero de ternero recién nacido, fetal bovino y otros sueros utilizados para cultivo celular
Marca: Corning™ 355104
Descripción
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
- Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
- Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
- Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
- Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Corning ofrece una amplia gama de otros suplementos de crecimiento de medios. Algunos productos son específicos del tipo celular, como SMC4 (para iPSCs) y el suplemento de cultivo T-Cell (para células T), mientras que otros productos promueven la proliferación en una amplia variedad de tipos celulares. Reducir el uso del suero es fácil con productos como ITS y Corning Nu-SerumTM.
Especificaciones
de -20 °C | |
Suplementos de medios de crecimiento | |
100 mL |