Learn More
Corning™ Suplemento de medios de crecimiento Nu-serum
Provides a low-serum alternative to newborn calf, fetal bovine, and other sera used for cell culture
86.70€ - 218.07€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
---|---|
Tipo de producto | Suplementos de medios de crecimiento |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10632702
|
Corning™
355100 |
100 mL |
86.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11563600
|
Corning™
355500 |
500 mL |
218.07€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
• Facilita la purificación de proteínas, la producción de virus, la producción de anticuerpos monoclonales y el cribaje; aumenta la frecuencia de la transfección correcta de células
• Probado para la concentración de proteínas totales, pH y osmolalidad
• Filtrado (membrana de 0.2 μm)
• Probado con resultados negativos para la presencia de bacterias, hongos y virus; también se ha probado para comprobar la ausencia de efectos citopáticos (CPE), cuerpos de inclusión y hemadsorción
Especificaciones
de -20 °C | |
Suplementos de medios de crecimiento |