Learn More
Corning™ Agitador con pantalla digital PC-410D
El agitador PC-410D Corning™ con un exclusivo control de agitación de bucle cerrado controla y regula la velocidad de agitación de 60 a 1150 rpm para soluciones acuosas, viscosas o semisólidas.
Marca:  Corning™ 6796-410D
Detalles adicionales : Peso : 3.99161kg
Código de producto. 10746065
  • 558.29€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las placas calefactoras digitales, los agitadores y las placas calefactoras con agitación están fabricadas con la misma calidad y durabilidad que Corning ha estado poniendo en sus mejores productos Pyroceram™ desde 1964. Todos los modelos incluyen una tapa de Pyroceram y una garantía de dos años.
  • La placa calefactora con agitación de pantalla doble muestra la temperatura y la velocidad de agitación en pantallas digitales independientes para garantizar la precisión. Precisión dentro de ± 2 °C y velocidades de agitación a ± 5 % del ajuste de velocidad establecida
  • La pantalla digital indica cuando se alcanzan la temperatura y las velocidades de agitación establecidas
  • Indicadores de seguridad: el botón de encendido y los indicadores de superficie caliente avisan si la unidad está enchufada o está demasiado caliente para tocarla
  • El panel delantero en ángulo y los mandos de gran tamaño minimizan los daños causados por derrames
  • Tamaño de la placa superior PC-400D/410D/420D: 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pulg)
  • Tamaño de la placa superior PC-600D/610D/620D: 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
60 rpm
230 V
11 × 4,25 × 7,25 in (27,94 × 10,79 × 19,68 cm)
19,68 cm
27,94 cm
4,25 in
73 A
Agitador PC-410D
1
0,4 W
7,25 in
11 in
12,7 x 17,8 cm
10,79 cm
50 Hz