Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de PET octogonales
BIOPHARMA
Catalog Number 11721595
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduaciones:
10, 20, 30 mL
De 25 a 125 ml
De 50 a 1000 ml
De 50 a 250 ml
De 50 a 500 ml
Altura (métrico):
61 mm
81 mm
115 mm
142 mm
180 mm
220 mm
Fabricados con polietileno tereftalato (PET) para ofrecer un producto ligero, resistente a golpes y transparente. Los frascos de almacenamiento de PET Corning™ octogonales son ideales para el almacenamiento y el muestreo de medios, productos biológicos y otras soluciones acuosas.
Los frascos de tereftalato de polietileno (PET) son ideales para el almacenamiento y el muestreo de medios, productos biológicos y otras soluciones acuosas. La resina de PET hace que la botella sea ligera, resistente a las roturas y tan transparente como el vidrio.
Características:
  • Envasados en dos cómodas bandejas envueltas al vacío dentro de una bolsa exterior para garantizar la limpieza
  • Las botellas resistentes a las roturas son una alternativa al vidrio que resulta ergonómica y fácil de usar
  • Los frascos están esterilizados conforme a 10-6 SAL y certificados como apirógenos
  • Tapón de rosca a prueba de fugas y con sello a prueba de manipulación de polietileno de alta densidad (HDPE) y de 18mm
  • Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
  • Los frascos cumplen con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense y se han validado como no citotóxicos y no hemolíticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Natural
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,2 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 31,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento y el muestreo de medios, productos biológicos y otras soluciones acuosas
Material PET
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 12/Paq.
Cantidad 12/paquete
Esterilidad Estéril
Color del tapón Natural
Graduaciones De 50 a 500 ml
Acabado del cuello 34,7 mm
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Graduated
Boca Ancha
Forma Octogonal
Altura (métrico) 180 mm
Altura (imperial) 7 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 31,7 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca