Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de PET octogonales
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduaciones:
10, 20, 30 mL
De 25 a 125 ml
De 50 a 1000 ml
De 50 a 250 ml
De 50 a 500 ml
Altura (métrico):
61 mm
81 mm
115 mm
142 mm
180 mm
220 mm
Descripción
Los frascos de tereftalato de polietileno (PET) son ideales para el almacenamiento y el muestreo de medios, productos biológicos y otras soluciones acuosas. La resina de PET hace que la botella sea ligera, resistente a las roturas y tan transparente como el vidrio.
Características:
- Envasados en dos cómodas bandejas envueltas al vacío dentro de una bolsa exterior para garantizar la limpieza
- Las botellas resistentes a las roturas son una alternativa al vidrio que resulta ergonómica y fácil de usar
- Los frascos están esterilizados conforme a 10-6 SAL y certificados como apirógenos
- Tapón de rosca a prueba de fugas y con sello a prueba de manipulación de polietileno de alta densidad (HDPE) y de 18mm
- Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
- Los frascos cumplen con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense y se han validado como no citotóxicos y no hemolíticos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1,01 oz |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento y el muestreo de medios, productos biológicos y otras soluciones acuosas |
Material | PET |
N.º por caja | 120/caja |
N.° por paquete | 24/Paq. |
Esterilidad | Estéril |