Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de PET, cuadrados con tapón
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduaciones:
De 100 a 1000 ml
De 100 a 500 ml
De 50 a 125 ml
De 50 a 250 ml
Descripción
Los frascos de almacenamiento de tereftalato de polietileno (PET) cuadrados son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreo y almacenamiento. La resina PET es ligera, resistente a roturas y transparente como el vidrio. Los frascos utilizan un tapón de sellado de polipropileno roscado GL45 naranja esterilizable en autoclave de una pieza sin revestimiento.
Características:
- Adecuado para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas
- El cuello ancho facilita el acceso para la transferencia de líquidos
- Las graduaciones serigrafiadas de esmalte blanco son más fáciles de leer que las graduaciones moldeadas
- Esterilizado a SAL 10−6
- Zona de marcación grande de color blanco para facilitar la identificación y envase con línea perforada de fácil apertura
- Embolsadas individualmente
- Validados como Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxicos y apirógenos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 16,9 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
Color | Naranja |
Diámetro (imperial) | 3 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,4 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento |
Material | PET |
N.º por caja | 24/caja |
Mostrar más |
Título del producto
Corning™ Frascos de almacenamiento de PET, cuadrados con tapón >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido