Learn More
Falcon™ Pipetas de transferencia desechables de plástico Corning™
Polietileno muy duradero de una pieza
Marca: Falcon™ 357575
Descripción
Polietileno muy duradero de una pieza
- Diseño de polietileno muy duradero de una pieza
- Una presión aspira 3 ml en esta pipeta de transferencia de 152,4 mm (6 pulgadas)
- La punta pequeña garantiza la reproducción uniforme del tamaño de gota
- Graduada con marcas a 1 ml y 2 ml
Especificaciones
Polietileno | |
Sí | |
500/caja | |
3 ml | |
Pipeta de transferencia Falcon™ |
Estéril | |
1, 2, ml | |
En envase individual | |
15,2 cm | |
Sí |