Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato de 5 l
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Forma del fondo:
Abombado
Plano
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Descripción
El matraz Erlenmeyer de 5 l Corning™ está diseñado para ayudar a ampliar el cultivo en suspensión teniendo en mente un uso eficiente del espacio. Los matraces están listos para su uso y son ideales para aplicaciones de cultivo de agitadores y almacenamiento.
- Disponibles con fondo plano o con deflector
- Graduaciones moldeadas para mayor exactitud
- Máximo nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Apirógenos y sin ARNasa/ADNasa
- Los matraces Erlenmeyer son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos. La esterilización en autoclave repetida debilita el matraz, por lo que no se recomienda. El tapón de ventilación no se puede esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Descripción | Estilo superior: de rosca |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Material | Policarbonato |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tipo de tapón | Ventilado |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.