Learn More
Corning™ Frascos para centrífuga de policarbonato (PC): transparentes
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Incluye:
Tapón de junta tórica de silicona
Tapón de rosca
Description
Dos tipos de tapones de fácil agarre: estándar y de alto rendimiento con junta tórica de silicona
Nota: Los tapones no son intercambiables entre diferentes tamaños o materiales.
- El diseño de boca ancha mejora la manipulación de líquidos.
- Compatible con la mayoría de las centrífugas y no requiere cestillos especiales
- Paredes extragruesas para una mayor durabilidad
- Procesamiento sin fugas a velocidades recomendadas máximas
- Los frascos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos.
Order Info
Los tapones no son intercambiables entre frascos de diferente tamaño/material.
Specifications
Specifications
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Transparente |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Policarbonato |
N.º por caja | 24/caja |
N.° por paquete | 4/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Naranja |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Frascos para centrífuga de policarbonato (PC): transparentes >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction