Learn More
Corning™ Almohadillas de polieterimida para tubo para centrífuga
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La almohadilla para tubo proporciona el soporte necesario durante la centrifugación al evitar que se contraigan los tubos de gran capacidad
Marca:  Corning™ 431124
176.90 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10789721
  • 218.39€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los cojines para tubos de centrífuga de polieterimida Corning™ proporcionan el soporte necesario durante la centrifugación para evitar que estos tubos de gran capacidad se colapsen. Consulte nuestra lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos plásticos de centrífuga Corning, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Polipropileno
6
No estéril
16,9 oz
Tubo para centrífuga
500 ml
Tubos Corning para centrífuga de 500 ml
1
Cónicos
Cónicos
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote00725001 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha09/04/2025 Catalog Number431124
Número de lote31724005 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha22/02/2025 Catalog Number431124
Número de lote27524004 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha14/12/2024 Catalog Number431124
Número de lote13624003 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha03/12/2024 Catalog Number431124
Número de lote07224002 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/09/2024 Catalog Number431124
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Almohadillas de polieterimida para tubo para centrífuga > Almohadilla de soporte para tubos de 500 ml