Learn More
Corning™ Tapones de polietileno para sistema de almacenamiento de tubos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
120 PCS
Descripción
- Compuesto por 96 tubos de polipropileno en un formato de microplaca estándar.
- Incluye tubos de 1,2 ml disponibles individualmente o en tiras de ocho tubos.
- Los tapones de tubos de polietileno están disponibles en tiras de 8 tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tira de 8 tapones |
| Material | Polietileno |
| Color | Transparente |
| N.° por paquete | 12/Paq. |
| N.º por caja | 120/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de tubo de clúster de 1,2 ml y 98 pocillos |