Learn More
Corning™ Tapas de polietileno para vasos de precipitados de polipropileno desechables graduados
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
02-540-11 Vasos de precipitados de polipropileno desechables graduados de 250 ml
Descripción
Estas tapas de repuesto de polietileno a presión encajan en los recipientes de 250 ml Corning™ (n.º 430179 y 430180) y son apirógenos
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
- Certificaciones y sellos de garantía
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Para utilizar con (equipo) | 02-540-11 Vasos de precipitados de polipropileno desechables graduados de 250 ml |
Cantidad | 500/caja |
Esterilidad | Estériles |
Certificaciones/conformidad | Apirógenos |
Modelo | Tapa a presión |
Documentos
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Título del producto
Corning™ Tapas de polietileno para vasos de precipitados de polipropileno desechables graduados >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido