Learn More
Corning™ Tubos de tereftalato de polietileno (PET) para centrífuga
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-193445 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Diámetro (métrico):
17 mm
30 mm
Longitud (métrico):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Envase:
Gradilla
Sin gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 10272861
Marca: Corning™ 430053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con PET rígido transparente de cristal para una visibilidad óptima. Los tubos para centrífuga de tereftalato de polietileno (PET) Corning™ tienen fondo cónico y tapas de sellado de polietileno de alta densidad que proporcionan un tubo de centrífuga de alta calidad.
  • Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
  • Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStar™ o la tapa de cierre original.
  • Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
  • Apirógenos.
  • Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
Información de órdenes
Gradilla incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Naranja
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables
Material PET
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase Sin gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 119 mm
Capacidad (imperial) 0,507 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Cierre hermético
Closure Included Sí
Writing Area Zona de rotulación blanca grande
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3600 x g