Learn More
Corning™ Placas de polipropileno
Código de producto. 10035281 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
N.° de pocillos:
96
384
matriz, red, conjunto:
16 x 24
8 x 12
Forma del pocillo:
Fondo en V
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 10035281
Marca: Corning™ 3364
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una alta resistencia a productos químicos. Las placas de polipropileno Corning™ son una opción excelente para el transporte y almacenamiento a largo plazo.
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
  • Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
  • Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
  • El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
Información de órdenes
Cierre con alfombrilla de almacenamiento III (se vende por separado).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Transporte y almacenamiento a largo plazo
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Cantidad 100/caja