Learn More
Corning™ Frascos de polipropileno (PP) para centrífuga: Translúcido
Click to view available options
Capacidad:
16 oz, 500 ml
8 oz, 250 ml
Incluye:
Tapón de junta tórica de silicona
Tapón de rosca
Descripción
Dos tipos de tapones de fácil agarre: estándar y de alto rendimiento con junta tórica de silicona
Nota: Los tapones no son intercambiables entre diferentes tamaños o materiales.
- El diseño de boca ancha mejora la manipulación de líquidos.
- Compatible con la mayoría de las centrífugas y no requiere cestillos especiales
- Paredes extragruesas para una mayor durabilidad
- Procesamiento sin fugas a velocidades recomendadas máximas
- Los frascos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos.
Información de órdenes
Los tapones no son intercambiables entre frascos de diferente tamaño/material.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 8 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Translúcido |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 36/caja |
N.° por paquete | 4/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Naranja |