Learn More
Corning™ Suero fetal bovino, Premium (inactivado por calor)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15383681
Click to view available options
Tipo de producto:
Suero fetal bovino
Inactivado por calor:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 15383681
Marca: Corning™ 35015CV
El SFB es un suplemento de medios de cultivo celular comúnmente utilizado que ayuda a mantener el crecimiento celular y satisfacer los requisitos metabólicos.
  • Los sueros se recogen asépticamente y se procesan en una instalación de cGMP
  • Cada lote de suero crudo se examina para detectar endotoxinas, concentración de hemoglobina residual y calidad microbiológica antes de utilizarse en la producción
  • Los lotes de suero crudo se agrupan y se mezclan continuamente antes a la filtración para garantizar una calidad homogénea en todo el lote
  • Los lotes finales se prueban para detectar endotoxinas, hemoglobina, pH, micoplasma y aceleración del crecimiento. A petición, pueden realizarse ensayos bioquímicos y pruebas de virus
  • El SFB Premium proviene de rebaños estadounidenses
Compliance
El SBF con certificación para USDA proviene de instalaciones certificadas por el USDA (abbatoirs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP
Color Caramelo/ámbar
Contenido y almacenamiento De -25° a -15 °C
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Fuente Feto bovino
Grado Premium
Concentración de endotoxinas ≤ 20 UE/ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como un suplemento a los medios de cultivo celular para ayudar a mantener el crecimiento y el metabolismo celulares. Este producto es para uso exclusivo en investigación.
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina < 30 mg/dl
Osmolalidad 315 ± 35 mOsm/kg
pH 7,8 ± 0,8
Contenido de proteína De 30 a 50 g/l
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)