Learn More
Corning™ Placas de cultivo celular Multiwell™ Primaria™
Cuenta con un tratamiento de superficie que es una modificación permanente y estable de la superficie de poliestireno que incorpora una mezcla de grupos funcionales aniónicos y catiónicos. Las placas de cultivo celular Multiwell™ de Corning™Primaria™ cuentan con un fondo plano con tapa de baja evaporación.
Marca:  Corning™ 353847
Detalles adicionales : Peso : 3.87900kg
Código de producto. 10288830
  • 218.15€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Exclusiva química de superficie de cultivo tisular que contiene nitrógeno
  • Mejoran la adhesión, la proliferación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias.
  • Poliestireno de grado de vidrio, modificado mediante un tratamiento patentado de plasma con gas al vacío
  • Modificación de superficie estable y permanente
  • Transparente
  • No se requiere almacenamiento especial.
  • Se analizan muestras de cada lote de productos de Corning Primaria por análisis químico de barrido de electrones (ESCA)
  • Envasadas en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por color rojo
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
Especificaciones
Especificaciones
4 x 6
Plano
Transparente
Poliestireno
Estéril
Placa de Cultivo Celular
24
Tapa
1/Paq.
50/Cajas de cartón
85,47 mm
Transparente
Poliestireno
1 mL (Pozo)
2 cm2
Rectangular
Tratamiento primario
1,5 a 2,2 mL
Adecuado para el cultivo de una gran variedad de células primarias y líneas celulares que no crecen bien en las superficies convencionales de cultivo de tejidos estándar con carga negativa.
50/Cajas de cartón
Envueltas individualmente
127,63 mm
21,43 mm