Learn More
Corning™ Tapón de ventilación de gas Corning Reutilizable con filtro de PTFE para matraces de brazo lateral vertical
Se pueden utilizar con matraces de rotación de mayor tamaño con brazos laterales verticales para mejorar la productividad del cultivo celular
Marca: Corning™ 4519-106
Detalles adicionales : Peso : 0.07708kg
Descripción
- Se utiliza para proporcionar gases en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
- Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Naranja | |
Matraces de brazo lateral vertical que se utilizan con matraces giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales para mejorar la productividad del cultivo celular | |
1/Paq. | |
GL 45 | |
No | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
1/caja | |
Tapón, ventilación de gas | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
45 mm (aprox.) |