Learn More
Corning™ Matraces de agitación ProCulture
Alto rendimiento
Marca: Corning™ 4500-250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los deflectores de alto rendimiento mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz.
- El diseño único del propulsor garantiza una agitación óptima.
- Los diseños de los brazos laterales permiten un fácil acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml.
Especificaciones
Naranja | |
3,1 in | |
7 cm | |
3,2 cm | |
250 mL | |
7,2 in | |
Tapón central plano y 2 brazos laterales en ángulo | |
1/Cs. | |
45° | |
GL 32 | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
7 cm | |
2,4 cm | |
3,2 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
18,5 cm | |
Angular | |
1/Paq. | |
2 | |
No estéril | |
80 mm |