Learn More
Corning™ Matraces de agitación ProCulture
Alto rendimiento
Marca: Corning™ 4504-6L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los deflectores de alto rendimiento mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz.
- El diseño único del propulsor garantiza una agitación óptima.
- Los diseños de los brazos laterales permiten un fácil acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml.
Especificaciones
Naranja | |
9,2 in | |
14 cm | |
4,5 cm | |
6 l | |
15,9 in | |
Tapón central Shur-Loc™ y 2 brazos laterales en ángulo | |
1/caja | |
45° | |
GL 45 | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
14 cm | |
2,9 cm | |
4,5 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
40,5 cm | |
Angular | |
1/Paq. | |
2 | |
No estéril | |
234 mm |