Learn More
Corning™ Microbarras de agitación magnéticas con revestimiento de PTFE
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Diámetro (métrico):
9,5 mm
19 mm
Longitud (imperial):
1 in
2 in
3 in
Diámetro (imperial):
0,37 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las barras agitadoras magnéticas Corning están recubiertas de politetrafluoretileno (PTFE) para aumentar la resistencia química.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,75 in |
| Para utilizar con (equipo) | Placas calefactoras con agitación PC-611 |
| Longitud (imperial) | 3 in |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 19 mm |
| Longitud (métrico) | 76,2 mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | 1 |
| Tipo | Barra de agitación |