Learn More
Corning™ Microbarras de agitación magnéticas con revestimiento de PTFE
GREENER_CHOICE
Para su uso en agitadores con placa calefactora Corning
Marca:  Corning™ 401435
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10628653
  • 33.49€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las barras agitadoras magnéticas Corning están recubiertas de politetrafluoretileno (PTFE) para aumentar la ­resistencia química. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,37 in
1 in
25,4 mm
1
Todos los agitadores y placas calefactoras de las series PC-200 y 400
9,5 mm
Imán
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Microbarras de agitación magnéticas con revestimiento de PTFE > 0,95 x 5,08 cm (3/8 x 1 pulg.)