Learn More
Corning™ Barras de agitación con revestimiento de TFE
Código de producto. 10327673 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
25,4 mm
Longitud (imperial):
1 in
Para utilizar con (equipo):
Todos los agitadores y placas calefactoras de las series PC-200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10327673
Marca: Corning™ 409021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para su uso con agitadores Scholar™ PC-171
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
  • Revestimiento de PTFE para una mayor resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0.31 pulg
Para utilizar con (equipo) Todos los agitadores y placas calefactoras de las series PC-200
Longitud (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 25,4 mm
Material Imán
Cantidad 1