Learn More
Corning™ Filtros de jeringas de RC
Alta resistencia al estallido para garantizar el rendimiento
129.00€ - 159.92€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
Tamaño de poro | 0.2μm |
Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo de tejidos y HPLC |
Tasa de presión | 87psi |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10012471
|
Corning™
431222 |
25 mm | 150 μl |
159.92€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10670502
|
Corning™
431215 |
15 mm | 10 μl |
149.29€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10482012
|
Corning™
431212 |
4,0 mm | 5 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y HPLC. Carcasa de polipropileno.
- Diámetros: Los diámetros de 4, 15 y 25 mm gestionan volúmenes que oscilan entre 0.5 y 100 ml
Las membranas de RC cuentan con certificación de que no causan picos extraños en la región UV en aplicaciones de HPLC. Los filtros de RC están certificados como no citotóxicos y apirógenos.
Información de órdenes
El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa. Los filtros estériles están envasados individualmente en blísteres en cajas de 50, los no estériles se envasan en cajas de 50.
Compliance
Fabricados conforme a las normas ISO 9002 y GMP, con integridad probada al 100 %. Los filtros con certificación para HPLC (RC) se someten a pruebas exhaustivas para garantizar que no hay picos extraños en la gama UV.
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
0.2μm | |
87psi | |
Filtro de jeringa |
Celulosa regenerada | |
Para el cultivo de tejidos y HPLC | |
Polipropileno | |
De 0,5 a 100 ml |