Learn More
Corning™ Reusable Plastic Beakers with Handle and Spout
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1 L
2000 ml
3000 ml
Descripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro exterior (imperial) | 3,74 in |
Diámetro exterior (métrico) | 9,5 cm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
Altura (imperial) | 5,35 in |
Altura (métrico) | 13,6 cm |
Incluye | Asa, boquilla |
Incrementos | 10 ml |