Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de plástico reutilizables con asa y boquilla
Código de producto. 11367851 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1 L
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11367851 250 ml paquete de 12
11307861 500 ml paquete de 12
11377851 1 L paquete de 12
11387851 2000 ml paquete de 8
11397851 3000 ml paquete de 6
5 options
Código de producto. 11367851
Marca: Corning™ 1015P250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 3,03 in
Diámetro exterior (métrico) 7,7 cm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para resistencia química y altas temperaturas
Altura (imperial) 4,52 in
Altura (métrico) 11,5 cm
Incluye Asa, boquilla
Incrementos 5 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 68 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 20 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN, ASTM Clase A y B
Scale Escala de graduación azul
Modelo Griffin