Learn More
Corning™ Reusable Plastic Beakers with Handle and Spout
Código de producto. 11377851
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1 L
2000 ml
3000 ml
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 4,9 in
Diámetro exterior (métrico) 12,5 cm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para resistencia química y altas temperaturas
Altura (imperial) 6,57 in
Altura (métrico) 16,7 cm
Incluye Asa, boquilla
Incrementos 10 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 68 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 20 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN, ASTM Clase A y B
Scale Escala de graduación azul
Modelo Griffin