Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de polipropileno reutilizables
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 L
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Description
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Color | Translúcido |
Diámetro exterior (imperial) | 2,63 in |
Diámetro exterior (métrico) | 6,7 cm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
Altura (imperial) | 3,7 in |
Altura (métrico) | 9,4 cm |
Incrementos | 50 ml |
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 68 °F |
Show More |