Learn More
Corning™ Tapones de rosca para tubos de cultivo desechables
Con revestimiento de caucho blanco
Marca: Corning™ 99999-15
89.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con un compuesto fenólico. Estos taopones tienen un revestimiento de caucho blanco.
Especificaciones
15-415 | |
Tapón de rosca | |
Fenólico | |
16 mm | |
1000/caja | |
Tubos para cultivo |
Caucho | |
Esterilizable en autoclave | |
Negro | |
1000/Paq. | |
Goma |