Learn More
Corning™ Alfombrilla de sellado para microplacas de polipropileno de 96 pocillos
La junta firme evita la evaporación y el intercambio de gases
Marca:  Corning™ 3346
Código de producto. 10336712
  • 473.31€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ajuste preciso para microplacas de polipropileno de volumen expandido de 96 pocillos (n.º de artículos 3343 y 3344)
  • El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
  • La junta firme evita la evaporación y el intercambio de gases
  • Ideales para su uso en el almacenamiento de compuestos a largo plazo y a baja temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
50/caja
Alfombrilla de sellado
96
10/Paq.
Placa de polipropileno de 96 pocillos
Certificados
Ver productos accesorios