Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables con una graduación
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Description
Las probetas graduadas de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala. Las probetas tienen una base hexagonal y están calibradas «para almacenamiento». Tolerancias conforme a ISO 6706. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±20 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| N.º por caja | 3/caja |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Desechables | No |
| Diámetro (imperial) | 3,3 in |
| Báscula | Individual |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction