Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables con una graduación
Código de producto. 11327871 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
2000 ml
Código de producto. 11327871
Marca: Corning™ 3022P500
Polipropileno translúcido con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala
Las probetas graduadas de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala. Las probetas tienen una base hexagonal y están calibradas «para almacenamiento». Tolerancias conforme a ISO 6706. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polipropileno
Tolerancia ±5 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 6/caja
Calibración Para el almacenamiento
Desechables No
Diámetro (imperial) 2,12 in
Báscula Individual
Diámetro (métrico) 5,4 cm
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 125 °C
Subdivisión 5 ml
Forma Redondo
Diámetro interior (métrico) 54 mm
Diámetro (imperial) interior 2,12 in
Esterilidad No estéril
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 14,17 in
Altura (métrico) 360 mm
Tipo Probeta graduada
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.