Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables con una graduación
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
2000 ml
Descripción
Las probetas graduadas de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala. Las probetas tienen una base hexagonal y están calibradas «para almacenamiento». Tolerancias conforme a ISO 6706. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ± 0,2 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| N.º por caja | 12/caja |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Desechables | No |
| Diámetro (imperial) | 0,55 in |
| Báscula | Individual |
| Diámetro (métrico) | 14 mm |
| Mostrar más |