Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables con una graduación
Código de producto. 11387861 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
2000 ml
Código de producto. 11387861
Marca: Corning™ 3022P25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno translúcido con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala
Las probetas graduadas de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala. Las probetas tienen una base hexagonal y están calibradas «para almacenamiento». Tolerancias conforme a ISO 6706. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Tolerancia ± 0,5 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 12/caja
Calibración Para el almacenamiento
Desechables No
Diámetro (imperial) 0,78 in
Báscula Individual
Diámetro (métrico) 2 cm
Graduaciones 0,5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 125 °C
Subdivisión 0,5 ml
Forma Redondo
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Diámetro (imperial) interior 0,78 in
Esterilidad No estéril
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 6,7 in
Altura (métrico) 170 mm
Tipo Probeta graduada