Learn More
Corning™ Single-Use Bags for HYPERStack™ Vessels
Se utiliza para agregar sustratos de medios, tripsina o quenching para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada
193.00€ - 210.00€
Especificaciones
Descripción de la película | ULDPE |
---|---|
N.° por paquete | 1/paquete |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Detalle del puerto | Estilo de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Detalle del puerto | Estilo de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15543861
|
Corning™
91-200-77 |
20 L | Puerto de 1-12 l x 3 mm (0,118 pulg.) D.I. x 4,17 mm (0,164 pulg.) D.E. Tubo de PVC, reductor de 9,40 mm (0,37 pulg.) x 3,05 mm (0,12 pulg.), conector MPC macho de 2 puertos con tapón MPC hembra y boquilla de 9,40 mm (0,37 pulg.), conector luer macho con tapón luer hembra, válvula reemplazable, puerto de bolsa con boquilla de 127 mm (0,5 pulg.) | Tubos flexibles termosellables |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17293574
|
Corning™
91-200-75 |
5 L | Puerto de 2,54-30,48 x 0,30 x 0,42 cm (1-12 x 0,118 x 0,164 pulg. L x DI x DE) Tubo de PVC, reductor de 9,40 mm (0,37 pulg.) x 3,05 mm (0,12 pulg.), conector MPC macho de 2 puertos con tapón MPC hembra y conector dentado de 9,40 mm (0,37 pulg.), conector luer macho con tapón luer hembra, válvula reemplazable, puerto de bolsa con conector dentado de 127 mm (0,5 pulg.) | Tubos flexibles termosellables |
205.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17203584
|
Corning™
91-200-76 |
5 L | Tubos flexibles con sellado térmico y resistentes a productos químicos de 355,6 x 9,40 x 15,75 mm (14 x 0,37 x 0,62 pulg., L x x DI x DE), conector hembra MPC con tapón MPC macho de 9,40 mm (0,37 pulg.), conector Luer macho con tapón Luer hembra, válvula reemplazable, puerto de bolsa con conector dentado de 12,7 mm (0,5 pulg.) | Tubos de PVC |
210.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
These single-use bags can be connected to tubing via tube welding or by using the pre-assembled multipurpose connectors. They can be used to add media, trypsin, or quenching substrates to complete cell culture in an entirely closed solution.Film type: ULDPE
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Especificaciones
ULDPE | |
1/paquete | |
Unidad |