Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento cuadrados de policarbonato con tapón de 45 mm
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
500 ml
1 L
Descripción
Includes
Tapones de cierre hermético de rosca GL45 sin revestimiento, de una pieza y esterilizables en autoclave de color naranja
Los frascos de almacenamiento de policarbonato Corning™son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreo y almacenamiento.
Advertencia: Estos frascos cuadrados de policarbonato NO se deben usar con unidades de filtro de la parte superior del frasco ni en otras aplicaciones que impliquen presión de vacío, ya que pueden producirse roturas. NO apriete los tapones inmediatamente después de la esterilización en autoclave, ya que el vacío resultante de la refrigeración puede causar la rotura.
Los resistentes frascos de policarbonato hace que sean más resistentes a las roturas que otros frasco de plástico o vidrio
Utilice un tapón de cierre hermético, de 45 mm sin revestimiento, de una pieza, GL45, esterilizable en autoclave de color naranja.
Las graduaciones serigrafiadas de esmalte blanco son más fáciles de leer que las graduaciones moldeadas
Se esterilizan mediante radiación gamma
Zona de rotulación blanca de gran tamaño para una fácil identificación
Los frascos se pueden esterilizar en autoclave una vez a 121 °C y 15 psi. La esterilización en autoclave repetida debilita el policarbonato y no se recomienda.
Tapones reutilizables opcionales con septos de silicona (Números de catálogo de Corning 1395-45HTSC, 1395-45SS y 1395-45TS) para la toma de muestras con jeringas o la introducción de reactivos disponible para estos tapones.
Nota: La mayoría de los tapones con rosca GL45 diseñados para frascos de almacenamiento de cristal utilizan un diseño de sellado diferente y no proporcionarán un sellado seguro si no se utilizan en estos frascos de plástico a menos que tengan un revestimiento de caucho.
Advertencia: Estos frascos cuadrados de policarbonato NO se deben usar con unidades de filtro de la parte superior del frasco ni en otras aplicaciones que impliquen presión de vacío, ya que pueden producirse roturas. NO apriete los tapones inmediatamente después de la esterilización en autoclave, ya que el vacío resultante de la refrigeración puede causar la rotura.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 150 ml |
Capacidad (métrico) | 150 ml |
Capacidad (imperial) | 4,5 oz |
Material | Policarbonato |
N.º por caja | 24/caja |
N.° por paquete | 12/Paq. |
Envase | Envoltorio individual de plástico transparente |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Naranja |
Graduaciones | De 50 a 150 ml |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
15924011 | Certificado de calidad | 20/03/2025 | 431430 |
10324006 | Certificado de calidad | 25/02/2025 | 431430 |
30223013 | Certificado de calidad | 06/09/2024 | 431430 |
01024001 | Certificado de calidad | 15/05/2024 | 431430 |
30223013 | Certificado de conformidad | 19/04/2024 | 431430 |
Título del producto
Corning™ Frascos de almacenamiento cuadrados de policarbonato con tapón de 45 mm >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido