Learn More
Corning™ Espátulas estériles, pala en V
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las espátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
Marca:  Corning™ 3006
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Código de producto. 10216051
  • 270.99€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las espátulas Corning están diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar muestras sin contaminación.
  • Elimina el reciclaje y la reesterilización necesarios con espátulas reutilizables.
  • Disponible en cinco configuraciones diferentes.
  • Microespátulas disponibles en dos configuraciones.
  • Envasada individualmente.
  • Antiestáticos.
  • Estéril.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos.
Información de órdenes
Los paquetes individuales se han esterilizado mediante radiación
Compliance
Certificación de apirógenos
Cumplen los requisitos de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
Aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo libre de contaminación
Cuchara con forma de V en un extremo y una cuchara redonda más grande en el otro extremo
24,9 cm
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), apirógeno, certificado en cuanto a la ausencia de ADNasa y ARNasa
Espátula
9,8 in
Poliestireno