Learn More
Corning™ Espátulas estériles, cuchara pequeña
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las espátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
Marca: Corning™ 3004
Descripción
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las espátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
- Las espátulas Corning están diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar muestras sin contaminación.
- Elimina el reciclaje y la reesterilización necesarios con espátulas reutilizables.
- Disponible en cinco configuraciones diferentes.
- Microespátulas disponibles en dos configuraciones.
- Envasada individualmente.
- Antiestáticos.
- Estéril.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenos.
Información de órdenes
Los paquetes individuales se han esterilizado mediante radiación
Compliance
Certificación de apirógenos
Cumplen los requisitos de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Estériles | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), apirógeno, certificado en cuanto a la ausencia de ADNasa y ARNasa | |
Espátula | |
9,25 in | |
Poliestireno |
Cuchara | |
Sí | |
Aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo libre de contaminación | |
Cuchara pequeña y estrecha en un extremo y una cuchara redonda más grande en el otro extremo | |
23,4 cm |