Descripción
(Este es el reemplazo sugerido para 3092 y 3094)
- Se adapta a las placas de 96 pocillos redondos y los bloques Corning.
- Fabricado de EVA (acetato de vinilo etilo) y el polímero es compatible con DMSO
- Sin RNasa ni DNasa
- Se pueden colocar manualmente o con un aplicador de alfombrillas de almacenamiento
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Material | EVA y polímero |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Tipo de producto | Alfombrilla de almacenamiento III |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Plate Compatibility | Placa de 96 pocillos |